Descripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato de pared resistente
- Los frascos con revestimiento de seguridad y tapas de plastisol antideslizantes reducen la posibilidad de rotura y exposición a materiales peligrosos
- Los tapones de polipropileno incorporan un revestimiento de PTFE y resina de fluorocarbono/silicona unidos por ultrasonidos para evitar fugas
- La gradilla acrílica tiene capacidad para hasta seis frascos de hibridación de diferentes tamaños para un transporte o almacenamiento seguros
Información de órdenes
Cada caja incluye un solo artículo
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | USP Tipo I |
| Material del cierre | Policarbonato |
| Tamaño del tapón | 45 mm |
| Recubrimiento | Plastisol |
| Diámetro interior (imperial) | 1,37 in |
| Diámetro interior (métrico) | 35 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Procedimientos de transferencia de ácidos nucleicos y proteínas que requieren un mínimo de solución de sonda |
| Longitud (imperial) | 11,81 in |
| Material de revestimiento | PTFE o silicona |
| Tipo de tapón | Rosca |
| Mostrar más |