Learn More
DWK Life Sciences Depósitos de fase móvil para HPLC de Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2000 mL
5000 mL
Diámetro exterior (imperial):
5,43 in, 138mm
7,32 in, 186mm
Altura (métrico):
246 mm
318 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato de baja extracción Wheaton 33™, que cumple las normas ASTM Tipo I, Clase A y USP Tipo I.
- El revestimiento de seguridad de plástico con un agente de bloqueo UV integral ayuda a retener el vidrio y el líquido en caso de rotura y bloquea prácticamente toda la luz UV hasta 385 nm
- Rosca: GL 45
- Esterilizables en autoclave hasta 121 °C a 15-20 psig durante 15-20 minutos
- Fondo plano
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | USP Typo I y ASTM E 438 Tipo I, Clase A |
| Diámetro exterior (imperial) | 5,43 in, 138mm |
| Capacidad (métrico) | 2000 mL |
| Material | Vidrio |
| Tipo | Depósito de fase móvil HPLC |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para fase móvil o depósito de filtración |
| Altura (imperial) | 9,68 in |
| Altura (métrico) | 246 mm |
| Forma del fondo | Plano |
Título del producto
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu