Learn More
DWK Life Sciences Kits prácticos de viales con espacio de cabeza Wheaton™ con liberación de presión
Código de producto. p-2444894 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
46 mm
75 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
12454981 46 mm paquete de 100
12484981 75 mm paquete de 100
2 options
Código de producto. 12454981
Marca: DWK Life Sciences W22527801
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La parte superior recién diseñada proporciona un sellado más estrecho con septos de PTFE-silicona
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de tipo I
  • Los hombros y fondo redondeados permiten un calentamiento uniforme y un funcionamiento más seguro a presiones más altas
Información de órdenes
Available in convenience packs of 100. Dia. x H (10mL vials): 23x 46mm. Dia. x H (20mL vials): 23 x 75mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 23 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 6,0 mL
Altura (imperial) 1,81 in
Tipo de tapón Tapón para encapsular
Cantidad 100/caja
Tamaño del tapón 20 mm
Altura (métrico) 46 mm