Learn More
DWK Life Sciences Kits prácticos de viales con espacio de cabeza Wheaton™ con liberación de presión
Código de producto. 12484981 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
46 mm
75 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
12484981 75 mm paquete de 100
12454981 46 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12484981 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W22528001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La parte superior recién diseñada proporciona un sellado más estrecho con septos de PTFE-silicona
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de tipo I
  • Los hombros y fondo redondeados permiten un calentamiento uniforme y un funcionamiento más seguro a presiones más altas
Información de órdenes
Available in convenience packs of 100. Dia. x H (10mL vials): 23x 46mm. Dia. x H (20mL vials): 23 x 75mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 23 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 6,0 mL
Altura (imperial) 2,95 pulg
Tipo de tapón Tapón para encapsular
Cantidad 100/caja
Tamaño del tapón 20 mm
Altura (métrico) 75 mm