Learn More
DWK Life Sciences Kits prácticos de viales con espacio de cabeza Wheaton™ con liberación de presión
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato de tipo I
- Los hombros y fondo redondeados permiten un calentamiento uniforme y un funcionamiento más seguro a presiones más altas
Información de órdenes
Available in convenience packs of 100. Dia. x H (10mL vials): 23x 46mm. Dia. x H (20mL vials): 23 x 75mm.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 23 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 6,0 mL |
| Altura (imperial) | 1,81 in |
| Tipo de tapón | Tapón para encapsular |
| Cantidad | 100/caja |
| Tamaño del tapón | 20 mm |
| Altura (métrico) | 46 mm |