Learn More
DWK Life Sciences Viales con espacio de cabeza y tapón para encapsular Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
6,0 ml
10.0 ml
20 ml
Material:
Vidrio de sílice
Estilo de la base:
Fondo redondo
missing translation for 'unitSize'
paquete de 100
Description
- Acepta cierres de aluminio de 20 mm
- Gran variedad de estilos de cierre de aluminio y materiales de septum disponibles
- Adquiera los viales por separado o junto con cierres en prácticos paquetes
Specifications
Specifications
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 23 mm |
| Material | Vidrio de sílice |
| Volumen (métrico) | 20 ml |
| Altura (imperial) | 2.95 pulg |
| Estilo de la base | Fondo redondo |
| Tipo de tapón | Para capsular |
| Altura (métrico) | 75 mm |
| Cantidad | 100/caja |
| Tamaño del tapón | 20 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction