Learn More
DWK Life Sciences Frascos de suero de HDPE Wheaton™
Código de producto. p-45478 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
30 mL
60 mL
120 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 300
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12807632 15 ml paquete de 300
12422621 30 mL paquete de 200
12432621 60 mL paquete de 100
12791588 120 ml paquete de 100
4 options
Código de producto. 12807632
Marca: DWK Life Sciences 224031
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El frasco de suero Wheaton está fabricado con HDPE y se utiliza ampliamente para productos de salud animal y para el almacenamiento de productos no médicos.
  • Fabricado con polietileno de alta densidad
  • Ampliamente utilizado para productos de salud animal y para el almacenamiento de productos no médicos
  • Acepta los tapones de caucho estándar y los sellos de aluminio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 0,5 oz, 15 ml
Capacidad (métrico) 15 ml
Capacidad (imperial) 0,5 oz
Color Natural
Diámetro (imperial) 1,1 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 0,78 in
Diámetro exterior del cuello (métrico) 20 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 13 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Altura (métrico) 56 mm
Tipo de producto Frasco de suero
Altura (imperial) 2,2 pulg
Material del cierre Caucho
Diámetro (métrico) 28 mm