Learn More
DWK Life Sciences Piezas de repuesto para cámara de molienda Wheaton™ para trituradoras de tejido cónicas con manos de mortero de PTFE
Código de producto. 11758272 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
0,5 oz., 15 ml
1 ml
5 ml
Longitud del tubo (imperial):
1,9 in
3,6 in
4,48 in
Diámetro exterior del tubo (imperial):
0,43 in
0,51 in
0,7 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad Longitud del tubo (imperial) Diámetro exterior del tubo (imperial) unitSize
11758272 1 ml 1,9 in 0,43 in paquete de 2
11738282 5 ml 3,6 in 0,51 in paquete de 2
11758282 0,5 oz., 15 ml 4,48 in 0,7 in paquete de 2
3 options
Código de producto. 11758272
Marca: DWK Life Sciences 358132
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Trituradoras de tejido cónicas con cámara de molienda de repuesto para mano de mortero de resina de fluoropolímero
  • Las trituradoras están disponibles con manos de mortero de vidrio o resina de fluoropolímero
  • Las manos de mortero son ideales para la homogeneización de tejidos cardíacos, musculares, pulmonares, dérmicos y vegetales
  • Las manos de mortero de resina de fluoropolímero son ideales para usarse con tejidos blandos como el cerebro y cuentan con un eje de acero inoxidable con un diámetro de 6,3 mm
  • La cámara de molienda está hecha de vidrio borosilicatado con extraíbles bajos
  • La punta cónica de la cámara de molienda permite la reducción inicial, seguida por el paso a través de la sección cilíndrica para el paso final de homogeneización
  • Cuando la mano de mortero llega al fondeo de la cámara de molienda, el espacio libre es uniforme de 0,102 a 0,152 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Capacidad (imperial) 0,03 oz
Capacidad (métrico) 1mL
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Cámara de molienda
Para utilizar con (aplicación) Trituradoras de tejido cónicas con mano de mortero de PTFE
Para utilizar con (equipo) Trituradoras de tejido cónicas
Longitud del tubo (imperial) 1,9 in
Longitud del tubo (métrico) 49mm
Diámetro exterior del tubo (imperial) 0,43 in
Diámetro exterior del tubo (métrico) 11mm
Capacidad 1 ml
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.