Learn More
DWK Life Sciences Piezas de repuesto para cámara de molienda Wheaton™ para trituradoras de tejido cónicas con manos de mortero de PTFE
Código de producto. 11738282 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
0,5 oz., 15 ml
1 ml
5 ml
Longitud del tubo (imperial):
1,9 in
3,6 in
4,48 in
Diámetro exterior del tubo (imperial):
0,43 in
0,51 in
0,7 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Longitud del tubo (imperial) Diámetro exterior del tubo (imperial) unitSize
11738282 5 ml 3,6 in 0,51 in paquete de 2
11758272 1 ml 1,9 in 0,43 in paquete de 2
11758282 0,5 oz., 15 ml 4,48 in 0,7 in paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11738282 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 358140
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Trituradoras de tejido cónicas con cámara de molienda de repuesto para mano de mortero de resina de fluoropolímero
  • Las trituradoras están disponibles con manos de mortero de vidrio o resina de fluoropolímero
  • Las manos de mortero son ideales para la homogeneización de tejidos cardíacos, musculares, pulmonares, dérmicos y vegetales
  • Las manos de mortero de resina de fluoropolímero son ideales para usarse con tejidos blandos como el cerebro y cuentan con un eje de acero inoxidable con un diámetro de 6,3 mm
  • La cámara de molienda está hecha de vidrio borosilicatado con extraíbles bajos
  • La punta cónica de la cámara de molienda permite la reducción inicial, seguida por el paso a través de la sección cilíndrica para el paso final de homogeneización
  • Cuando la mano de mortero llega al fondeo de la cámara de molienda, el espacio libre es uniforme de 0,102 a 0,152 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 0,16 oz
Capacidad (métrico) 5 ml
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Cámara de molienda
Para utilizar con (aplicación) Trituradoras de tejido cónicas con mano de mortero de PTFE
Para utilizar con (equipo) Trituradoras de tejido cónicas
Longitud del tubo (imperial) 3,6 in
Longitud del tubo (métrico) 93mm
Diámetro exterior del tubo (imperial) 0,51 in
Diámetro exterior del tubo (métrico) 13mm
Capacidad 5 ml