Learn More
DWK Life Sciences Frascos de laboratorio/medios Wheaton™: vidrio transparente, sin tapón
Código de producto. 11794309 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
33-430 mm
38-430 mm
Tamaño de la unidad:
24 PCS
48 PCS
paquete de 12
paquete de 48
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
11794309 1000 ml 38-430 mm paquete de 12
11798879 125 ml 33-430 mm 48 PCS
11708889 250 ml 33-430 mm paquete de 48
11718889 500 ml 33-430 mm 24 PCS
4 options
Código de producto. 11794309
Marca: DWK Life Sciences W219440
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ahorro de espacio resistente
  • Frasco de vidrio de borosilicato transparente con graduaciones y parche de escritura
  • Paredes resistentes para evitar roturas
  • Más resistentes que los matraces Erlenmeyer
  • El menor diámetro de la base ahorra espacio en congeladores y esterilizadores
  • Amplia abertura, junta labiada especial, hombros inclinados
  • Graduados en ml para mostrar volúmenes aproximados.
  • Las asas del frasco de 1 l facilitan la manipulación
Compliance
Cumple con los requisitos de la USP tipo 1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 33,8 oz, 1000 ml
Capacidad (métrico) 1000 ml
Capacidad (imperial) 33,8 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 4,05 in
Material Vidrio borosilicatado (tipo I)
Certificaciones/conformidad USP Tipo 1
Graduated Sí
Altura (métrico) 231 mm
Altura (imperial) 9,09 in
Tamaño del tapón 38-430 mm
Diámetro (métrico) 103 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca