Learn More
DWK Life Sciences Frascos de laboratorio/medios Wheaton™: vidrio transparente, tapón con revestimiento de caucho (esterilizable en autoclave)
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescription
Ahorro de espacio resistente
- Frasco de vidrio de borosilicato transparente con graduaciones y parche de escritura
- Paredes resistentes para evitar roturas
- Más resistentes que los matraces Erlenmeyer
- El menor diámetro de la base ahorra espacio en congeladores y esterilizadores
- Amplia abertura, junta labiada especial, hombros inclinados
- Graduados en ml para mostrar volúmenes aproximados.
- Las asas del frasco de 1 l facilitan la manipulación
Compliance
Cumple con los requisitos de la USP tipo 1.
Specifications
Specifications
| Capacidad | 8,45 oz, 250 ml |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Capacidad (imperial) | 8,45 oz |
| Color | Transparente |
| Diámetro (imperial) | 2,63 in |
| Material | De cristal |
| Color del tapón | Negro |
| Certificaciones/conformidad | USP Tipo 1 |
| Graduated | Sí |
| Altura (métrico) | 152 mm |
| Show More |