Learn More
DWK Life Sciences Frascos de laboratorio/medios Wheaton™: vidrio transparente, tapón con revestimiento de caucho (esterilizable en autoclave)
Código de producto. 10136230 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
33-430 mm
38-430 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 48
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10136230 1000 ml 38-430 mm paquete de 24
11798789 125 ml 33-430 mm paquete de 48
11708799 250 ml 33-430 mm paquete de 48
11718799 500 ml 33-430 mm paquete de 24
4 options
Código de producto. 10136230
Marca: DWK Life Sciences 219760
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ahorro de espacio resistente
Ahorro de espacio resistente
  • Frasco de vidrio de borosilicato transparente con graduaciones y parche de escritura
  • Paredes resistentes para evitar roturas
  • Más resistentes que los matraces Erlenmeyer
  • El menor diámetro de la base ahorra espacio en congeladores y esterilizadores
  • Amplia abertura, junta labiada especial, hombros inclinados
  • Graduados en ml para mostrar volúmenes aproximados.
  • Las asas del frasco de 1 l facilitan la manipulación
Compliance
Cumple con los requisitos de la USP tipo 1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 33,8 oz, 1000 ml
Capacidad (métrico) 1000 ml
Capacidad (imperial) 33,8 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 4,05 in
Material De cristal
Color del tapón Negro
Certificaciones/conformidad USP Tipo 1
Closure Included Sí
Graduated Sí
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 235 mm
Tipo de producto Frasco para medios de cultivo
Altura (imperial) 9,25 in
Revestimiento del tapón Caucho
Material del cierre Fenólico
Tamaño del tapón 38-430 mm
Diámetro (métrico) 103 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca