Learn More
DWK Life Sciences Frascos de laboratorio/medios Wheaton™: tapón fenólico con revestimiento de caucho y exterior de PTFE, de vidrio transparente (esterilizable en autoclave)
Código de producto. p-4908465 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
24 PCS
48 PCS
paquete de 24
paquete de 48
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10245022 125 ml paquete de 48
10205072 250 ml 48 PCS
10570273 500 ml 24 PCS
10590653 1000 ml paquete de 24
4 options
Código de producto. 10245022
Proveedor: DWK Life Sciences 219815
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ahorro de espacio resistente
Ahorro de espacio resistente
  • Frasco de vidrio de borosilicato transparente con graduaciones y parche de escritura
  • Paredes resistentes para evitar roturas
  • Más resistentes que los matraces Erlenmeyer
  • El menor diámetro de la base ahorra espacio en congeladores y esterilizadores
  • Amplia abertura, junta labiada especial, hombros inclinados
  • Graduados en ml para mostrar volúmenes aproximados.
  • Las asas del frasco de 1 l facilitan la manipulación
Compliance
Cumple con los requisitos de la USP tipo 1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 4,22 oz, 125 ml
Capacidad (métrico) 125 ml
Capacidad (imperial) 4,22 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 2,16 in
Material De cristal
Color del tapón Negro
Certificaciones/conformidad USP Tipo 1
Closure Included Sí
Graduated Sí
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 123 mm
Tipo de producto Frasco para medios de cultivo
Altura (imperial) 4,84 in
Revestimiento del tapón Resina de fluorocarbono
Material del cierre Fenólico
Tamaño del tapón 33-430 mm
Diámetro (métrico) 55 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca