Learn More
DWK Life Sciences Frascos de laboratorio/medios Wheaton™: tapón fenólico con revestimiento de caucho y exterior de PTFE, de vidrio transparente (esterilizable en autoclave)
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
24 PCS
48 PCS
paquete de 24
paquete de 48
Descripción
Ahorro de espacio resistente
- Frasco de vidrio de borosilicato transparente con graduaciones y parche de escritura
- Paredes resistentes para evitar roturas
- Más resistentes que los matraces Erlenmeyer
- El menor diámetro de la base ahorra espacio en congeladores y esterilizadores
- Amplia abertura, junta labiada especial, hombros inclinados
- Graduados en ml para mostrar volúmenes aproximados.
- Las asas del frasco de 1 l facilitan la manipulación
Compliance
Cumple con los requisitos de la USP tipo 1.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 8,45 oz, 250 ml |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Capacidad (imperial) | 8,45 oz |
| Color | Transparente |
| Diámetro (imperial) | 2,63 in |
| Material | De cristal |
| Color del tapón | Negro |
| Certificaciones/conformidad | USP Tipo 1 |
| Graduated | Sí |
| Altura (métrico) | 152 mm |
| Mostrar más |