Learn More
DWK Life Sciences Frascos de laboratorio/medios Wheaton™: vidrio transparente, con tapón fenólico con revestimiento de LDPE (no esterilizable en autoclave)
Código de producto. p-42806 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
33-430 mm
38-430 mm
Tamaño de la unidad:
24 PCS
paquete de 24
paquete de 48
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10432562 125 ml 33-430 mm paquete de 48
10001492 250 ml 33-430 mm paquete de 48
10386752 500 ml 33-430 mm paquete de 24
10673703 1000 ml 38-430 mm 24 PCS
4 options
Código de producto. 10432562
Marca: DWK Life Sciences 219715
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ahorro de espacio resistente
  • Frasco de vidrio de borosilicato transparente con graduaciones y parche de escritura
  • Paredes resistentes para evitar roturas
  • Más resistentes que los matraces Erlenmeyer
  • El menor diámetro de la base ahorra espacio en congeladores y esterilizadores
  • Amplia abertura, junta labiada especial, hombros inclinados
  • Graduados en ml para mostrar volúmenes aproximados.
  • Las asas del frasco de 1 l facilitan la manipulación
Compliance
Cumple con los requisitos de la USP tipo 1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 4,22 oz, 125 ml
Capacidad (métrico) 125 ml
Capacidad (imperial) 4,22 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 2,16 in
Material De cristal
Color del tapón Negro
Certificaciones/conformidad USP Tipo 1
Graduated Sí
Altura (métrico) 123 mm
Altura (imperial) 4,84 in
Revestimiento del tapón LDPE
Material del cierre Fenólico
Tamaño del tapón 33-430 mm
Diámetro (métrico) 55 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca