Learn More
DWK Life Sciences Frascos de laboratorio/medios Wheaton™: vidrio transparente, con tapón fenólico con revestimiento de LDPE (no esterilizable en autoclave)
Código de producto. 10386752 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
33-430 mm
38-430 mm
Tamaño de la unidad:
24 PCS
paquete de 24
paquete de 48
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10386752 500 ml 33-430 mm paquete de 24
10432562 125 ml 33-430 mm paquete de 48
10001492 250 ml 33-430 mm paquete de 48
10673703 1000 ml 38-430 mm 24 PCS
4 options
Código de producto. 10386752
Marca: DWK Life Sciences 219719
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ahorro de espacio resistente
  • Frasco de vidrio de borosilicato transparente con graduaciones y parche de escritura
  • Paredes resistentes para evitar roturas
  • Más resistentes que los matraces Erlenmeyer
  • El menor diámetro de la base ahorra espacio en congeladores y esterilizadores
  • Amplia abertura, junta labiada especial, hombros inclinados
  • Graduados en ml para mostrar volúmenes aproximados.
  • Las asas del frasco de 1 l facilitan la manipulación
Compliance
Cumple con los requisitos de la USP tipo 1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 17 oz, 500 ml
Capacidad (métrico) 500 ml
Capacidad (imperial) 17 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 3,46 in
Material De cristal
Color del tapón Negro
Certificaciones/conformidad USP Tipo 1
Graduated Sí
Altura (métrico) 192 mm
Altura (imperial) 7,55 in
Revestimiento del tapón LDPE
Material del cierre Fenólico
Tamaño del tapón 33-430 mm
Diámetro (métrico) 88 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca