Learn More
DWK Life Sciences Frascos de boca ancha de vidrio Wheaton™ con revestimiento de seguridad, con tapones de polivinilo
Código de producto. 12442491 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
240 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12442491 500 mL paquete de 12
12432491 240 mL paquete de 12
2 options
Código de producto. 12442491
Marca: DWK Life Sciences 216629
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El revestimiento protege los frascos de daños
  • Frascos transparentes de vidrio sodocálcico tipo III con revestimiento de PVC
  • Conserve el contenido y la mayoría de los fragmentos de vidrio para una eliminación más sencilla y segura
  • El revestimiento inerte es altamente resistente a ácidos fuertes, álcalis y la mayoría de disolventes
  • Ayude a cumplir los requisitos de OSHA para la manipulación y eliminación seguras de sustancias tóxicas o nocivas
  • No esterilizables en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 16 oz, 500 ml
Capacidad (métrico) 500 mL
Capacidad (imperial) 16 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 3 in
Material De cristal
Color del tapón Negro
Altura (métrico) 147 mm
Altura (imperial) 5,7 in
Revestimiento del tapón Poli/vinilo
Material del cierre Fenólico
Tamaño del tapón 70-400 mm
Diámetro (métrico) 78 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca