Learn More
DWK Life Sciences Frascos de boca ancha de vidrio Wheaton™ con revestimiento de seguridad, con tapones de polivinilo
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Frascos transparentes de vidrio sodocálcico tipo III con revestimiento de PVC
- Conserve el contenido y la mayoría de los fragmentos de vidrio para una eliminación más sencilla y segura
- El revestimiento inerte es altamente resistente a ácidos fuertes, álcalis y la mayoría de disolventes
- Ayude a cumplir los requisitos de OSHA para la manipulación y eliminación seguras de sustancias tóxicas o nocivas
- No esterilizables en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 240 ml |
| Capacidad (métrico) | 240 mL |
| Capacidad (imperial) | 8 oz |
| Color | Transparente |
| Diámetro (imperial) | 2,9 in |
| Material | De cristal |
| Color del tapón | Negro |
| Altura (métrico) | 92 mm |
| Altura (imperial) | 3,6 in |
| Revestimiento del tapón | Poli/vinilo |
| Mostrar más |