Learn More
DWK Life Sciences Placas de tinción de vidrio para 50 portaobjetos Wheaton™
Código de producto. p-89214 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
(50) portaobjetos
Cubierta
Gradilla
Rack ranurado extraíble de acero inoxidable, cubierta, asa con bisagras fijadas permanentes
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye unitSize
10306472 Rack ranurado extraíble de acero inoxidable, cubierta, asa con bisagras fijadas permanentes paquete de 6
10623703 Cubierta paquete de 3
10779474 (50) portaobjetos paquete de 3
10162862 Gradilla paquete de 3
10254732 Cubierta paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10306472 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 900400
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacena hasta 50 portaobjetos horizontalmente
  • El plato y la cubierta están hechos de vidrio de cal sodada
  • Dimensiones: 80 × 200 × 105 mm (L × An × Al)
Gradilla
  • Anti-manchas, soporta la mayoría de las soluciones de tinción
  • Almacena hasta 50 portaobjetos horizontalmente
  • El asa articulada permite insertar y retirar fácilmente los portaobjetos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Cierre incluido Sí
Forma del fondo Rectangular
Material Vidrio sodocálcico
Tipo Recipiente de tinción
Para utilizar con (equipo) Placa de tinción de vidrio para 50 portaobjetos
Incluye Rack ranurado extraíble de acero inoxidable, cubierta, asa con bisagras fijadas permanentes
Número de portaobjetos 50 portaobjetos horizontalmente
Dimensiones (L x An) 18,5 x 8,8 cm (7,2 x 3,4 in)
Longitud (imperial) 7,2 in
Longitud (métrico) 185 mm
Anchura (imperial) 3,4 in
Anchura (métrico) 88 mm
Fondo (imperial) interior 2,5 in
Fondo (métrico) 68 mm
Fondo (métrico) interior 6,5 cm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.