Learn More
DWK Life Sciences Placas de tinción de vidrio para 50 portaobjetos Wheaton™
Código de producto. 10623703 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
(50) portaobjetos
Cubierta
Gradilla
Rack ranurado extraíble de acero inoxidable, cubierta, asa con bisagras fijadas permanentes
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
paquete de 6
Código de producto. Incluye unitSize
10623703 Cubierta paquete de 3
10306472 Rack ranurado extraíble de acero inoxidable, cubierta, asa con bisagras fijadas permanentes paquete de 6
10779474 (50) portaobjetos paquete de 3
10162862 Gradilla paquete de 3
10254732 Cubierta paquete de 3
5 options
Código de producto. 10623703
Marca: DWK Life Sciences 900403
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacena hasta 50 portaobjetos horizontalmente
  • El plato y la cubierta están hechos de vidrio de cal sodada
  • Dimensiones: 80 × 200 × 105 mm (L × An × Al)
Gradilla
  • Anti-manchas, soporta la mayoría de las soluciones de tinción
  • Almacena hasta 50 portaobjetos horizontalmente
  • El asa articulada permite insertar y retirar fácilmente los portaobjetos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cierre incluido Sí
Forma del fondo Rectangular
Material Vidrio sodocálcico
Tipo Recipiente de tinción con cubierta
Para utilizar con (equipo) Placa de tinción de vidrio para 50 portaobjetos
Incluye Cubierta
Número de portaobjetos 50 portaobjetos horizontalmente
Dimensiones (L x An) 18,5 x 8,8 cm (7,2 x 3,4 in)
Longitud (imperial) 7,2 in
Longitud (métrico) 18.5 cm
Anchura (imperial) 3,4 in
Anchura (métrico) 8.8 cm
Fondo (imperial) interior 2,5 in
Fondo (métrico) 68 mm
Fondo (métrico) interior 6.5 cm