Learn More
DWK Life Sciences Frascos de suero de vidrio Wheaton™
Código de producto. p-45470 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10542362 500 ml paquete de 24
1 options
Código de producto. 10542362
Marca: DWK Life Sciences 223952
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los frascos de suero de vidrio WHEATON™ son ideales para el almacenamiento de muestras a largo plazo y los recipientes de fármacos.
Los frascos de suero de vidrio WHEATON™ son ideales para el almacenamiento de muestras a largo plazo y los recipientes de fármacos.
  • Los frascos de suero de vidrio WHEATON™ están fabricados con vidrio moldeado de borosilicato de tipo I que cumple los requisitos de tipo I de la Farmacopea Estadounidense (USP).
  • Las graduaciones resaltadas indican capacidades aproximadas en mililitros.
  • Los frascos de suero de vidrio WHEATON™ son aptos para tapones y cierres.
  • Los frascos no están graduados.
    • TRUSTED_SUSTAINABILITY
      Especificaciones
      Capacidad (métrico) 500 ml
      Capacidad (imperial) 16,9 oz
      Color Transparente
      Diámetro (imperial) 2,95 in
      Material Vidrio de borosilicato
      Altura (métrico) 190 mm
      Tipo de producto Frasco de suero
      Altura (imperial) 7,48 in
      Diámetro (métrico) 75 mm