Learn More
DWK Life Sciences Viales Wheaton™ Sampule™
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Tipo:
tapón de polipropileno: 13-425
tapón de polipropileno: 15-425
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
Descripción
Ayuda a garantizar que los recuentos de fondo sean uniformes y bajos en viales de vidrio y que la transmisión de la luz ultravioleta sea alta.Los viales Wheaton™ Sampule™ están fabricados con vidrio de borosilicato con bajo nivel de potasio Wheaton™ 180 que cumple con la norma ASTM E 438 Tipo I y Clase A.
- Seleccione entre vidrio o HDPE
- Los tapones se envasan por separado
- Los viales de HDPE son más económicos para el recuento de centelleo
Información de órdenes
Los viales se han envasado en celdas individuales en bandejas de 200 unidades que se envasan al vacío para evitar la contaminación.Los tapones se envasan por separado en bolsas de polietileno
Especificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | Lámina de metal/pulpa |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 17 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato (bajo nivel de potasio) |
| Volumen (métrico) | 6,0 ml |
| Estilo de rosca | Rosca |
| Volumen (imperial) | 1,6 dr. |
| Material del cierre | Urea |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Altura (métrico) | 58 mm |
| Mostrar más |