Learn More
DWK Life Sciences Viales Wheaton™ Sampule™
Código de producto. 11778839 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
tapón de polipropileno: 13-425
tapón de polipropileno: 15-425
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
Código de producto. Tipo de producto unitSize
11778839 tapón de polipropileno: 15-425 paquete de 1000
10104213 tapón de polipropileno: 13-425 1000 PCS
2 options
Código de producto. 11778839
Marca: DWK Life Sciences 986492
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ayudan a garantizar que los recuentos de fondo son uniformes y bajos en viales de vidrio y que la transmisión de la luz ultravioleta es alta. Los viales Wheaton™ Sampule™ se han fabricado con vidrio de borosilicato con bajo nivel de potasio Wheaton™ 180 que cumple las normas ASTM E 438 y clase A.
Ayuda a garantizar que los recuentos de fondo sean uniformes y bajos en viales de vidrio y que la transmisión de la luz ultravioleta sea alta.Los viales Wheaton™ Sampule™ están fabricados con vidrio de borosilicato con bajo nivel de potasio Wheaton™ 180 que cumple con la norma ASTM E 438 Tipo I y Clase A.
  • Seleccione entre vidrio o HDPE
  • Los tapones se envasan por separado
  • Los viales de HDPE son más económicos para el recuento de centelleo
Información de órdenes
Los viales se han envasado en celdas individuales en bandejas de 200 unidades que se envasan al vacío para evitar la contaminación.Los tapones se envasan por separado en bolsas de polietileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) Lámina de metal/pulpa
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 17 mm
Material Vidrio de borosilicato (bajo nivel de potasio)
Volumen (métrico) 6 ml
Estilo de rosca Rosca
Volumen (imperial) 1,6 dr.
Línea de productos Wheaton
Volumen total (métrico) 6 mL
Material del cierre Urea
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tamaño del tapón 15-425
Certificaciones/conformidad ASTM E438
Altura (métrico) 58 mm
Tipo de producto tapón de polipropileno: 15-425