Learn More
DWK Life Sciences Viales de vidrio para muestras Wheaton™ con tapones de lámina metálica
Tienda Wheaton Science Products ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | Lámina de metal |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato (bajo nivel de extraíbles) |
| Volumen (métrico) | 2 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para almacenar y transportar viales |
| Estilo de rosca | Rosca |
| Volumen (imperial) | 0,5 dr. |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Mostrar más |