Learn More
DWK Life Sciences Viales de vidrio para muestras en Vial File™ Wheaton™
Código de producto. 11778709 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,5 ml
1,8 mL
2,0 ml
2 ml
4,0 ml
4 ml
Color:
Transparente
Ámbar
Material (revestimiento):
Caucho 14B
PTFE/caucho 14B
PTFE/silicona
Tamaño de la unidad:
40 PCS
paquete de 240
paquete de 40
paquete de 60
Código de producto. Volumen (métrico) Color Material (revestimiento) unitSize
11778709 2,0 ml Transparente Caucho 14B paquete de 60
11571205 1,5 ml Transparente PTFE/silicona paquete de 60
10206112 4 ml Transparente PTFE/silicona 40 PCS
11748929 4,0 ml Transparente Caucho 14B 40 PCS
12369999 4 ml Transparente PTFE/caucho 14B paquete de 40
10353093 1,8 mL Transparente PTFE/silicona paquete de 240
12404801 2 ml Ámbar Caucho 14B paquete de 60
13128720 2 ml Transparente PTFE/caucho 14B paquete de 60
12389999 4 ml Ámbar PTFE/caucho 14B paquete de 40
12379999 2 ml Ámbar PTFE/caucho 14B paquete de 60
10 options
Código de producto. 11778709
Marca: DWK Life Sciences 224891
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Vial File ofrece un medio de fácil acceso y compacto para el almacenamiento de muestras
Tapones acoplados a los viales.
  • La caja de poliestireno con particiones, los insertos de espuma y la tarjeta de indexación alfanumérica ayudan a organizar y proteger los viales
  • Selección de tapones fenólicos con parte superior sólida o abierta: los tapones abiertos facilitan la recuperación de la muestra con la jeringa
  • Los viales y tapones son esterilizables en autoclave
Viales transparente o ámbar
  • Viales transparentes fabricados con vidrio de borosilicato de baja extracción que proporcionan una resistencia química superior
  • Viales ámbar fabricados con vidrio de borosilicato que protege los productos fotosensibles
Compliance
Los viales transparentes cumplen los requisitos de tipo 1 de la Farmacopea Estadounidense (USP) y ASTM™ E 438 tipo 1, clase A. Los viales ámbar cumplen los requisitos de transmisión de luz de tipo 1 de la Farmacopea Estadounidense (USP).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) Caucho 14B
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Vidrio de borosilicato (bajo nivel de extraíbles)
Volumen (métrico) 2,0 ml
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para almacenar y transportar viales
Graduado No
Estilo de rosca Rosca
Volumen (imperial) 0,5 dr.
Material del cierre Fenólico
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A
Altura (métrico) 38 mm