Learn More
DWK Life Sciences Viales de vidrio para muestras con tapones a presión Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
Ideales para recoger, almacenar y presentar la muestra en el laboratorio o sobre el terreno, los viales de vidrio para muestras Wheaton™ con tapones a presión contienen tapones que se ajustan sobre un anillo de sellado especial para proporcionar una barrera eficaz contra la humedad.
- Excelente almacenamiento de materiales higroscópicos
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 30 mm |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Volumen (métrico) | 16,0 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la recogida, el almacenamiento y la exhibición de muestras en el laboratorio o el campo |
| Volumen (imperial) | 4,3 dr. |
| Línea de productos | Wheaton |
| Volumen total (métrico) | 16 mL |
| Material del cierre | LDPE |
| Tipo de tapón | Tapón a presión |
| Mostrar más |