Learn More
DWK Life Sciences Viales de vidrio para muestras en paquete para laboratorio sin tapones Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
Las bandejas con particiones proporcionan una forma sencilla de realizar el inventario de muestras o de almacenar viales vacíos.
- Esterilizable en autoclave
- Viales transparentes fabricados con vidrio de borosilicato de baja extracción que proporcionan una resistencia química superior
- Viales ámbar fabricados con vidrio de borosilicato que protege los productos fotosensibles
Información de órdenes
Los tapones están disponibles por separado
Compliance
Los viales transparentes cumplen los requisitos de tipo 1 de la Farmacopea Estadounidense (USP) y ASTM™ E 438 tipo 1, clase A.Los viales ámbar cumplen los requisitos de transmisión de luz de tipo 1 de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior (imperial) | 28mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 40.0 ml |
| Tipo de empaquetado | Bandeja dividida |
| Estilo de rosca | Rosca |
| Volumen (imperial) | 10 dr. |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Para utilizar con (equipo) | M-T File™ y gradilla para viales |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Mostrar más |