Learn More
DWK Life Sciences Viales de vidrio para muestras en paquete para laboratorio sin tapones Wheaton™
Código de producto. 10567581 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
4 ml
8 ml
8,0 mL
12 ml
16 ml
20 mL
24 ml
25 ml
30 mL
40 ml
40.0 ml
Color:
Transparente
Ámbar
Tipo de empaquetado:
2 x paquetes envasados al vacío
Bandeja dividida
Tamaño de la unidad:
200 PCS
paquete de 200
Código de producto. 10567581
Marca: DWK Life Sciences 224802
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Envasados en bandejas particionadas, sin tapones
Las bandejas con particiones proporcionan una forma sencilla de realizar el inventario de muestras o de almacenar viales vacíos.
  • Esterilizable en autoclave
  • Viales transparente o ámbar
    • Viales transparentes fabricados con vidrio de borosilicato de baja extracción que proporcionan una resistencia química superior
    • Viales ámbar fabricados con vidrio de borosilicato que protege los productos fotosensibles
    Información de órdenes
    Los tapones están disponibles por separado
    Compliance
    Los viales transparentes cumplen los requisitos de tipo 1 de la Farmacopea Estadounidense (USP) y ASTM™ E 438 tipo 1, clase A.Los viales ámbar cumplen los requisitos de transmisión de luz de tipo 1 de la Farmacopea Estadounidense (USP).
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Color Transparente
    Diámetro exterior (imperial) 15 mm
    Material Vidrio de borosilicato
    Volumen (métrico) 4 ml
    Tipo de empaquetado Bandeja dividida
    Estilo de rosca Rosca
    Volumen (imperial) 1,08 dr.
    Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
    Tipo de tapón Tapón de rosca
    Altura (métrico) 45 mm
    Certificaciones/conformidad USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A
    Para utilizar con (equipo) M-T File™ y gradilla para viales