Learn More
DWK Life Sciences Viales de vidrio para muestras en paquete para laboratorio sin tapones Wheaton™
Código de producto. 10380675 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
4 ml
8 ml
8,0 mL
12 ml
16 ml
20 mL
24 ml
25 ml
30 mL
40 ml
40.0 ml
Color:
Transparente
Ámbar
Tipo de empaquetado:
2 x paquetes envasados al vacío
Bandeja dividida
Tamaño de la unidad:
200 PCS
paquete de 200
Código de producto. Volumen (métrico) Color Tipo de empaquetado unitSize
10380675 40 ml Transparente Bandeja dividida paquete de 200
10792477 40.0 ml Ámbar Bandeja dividida paquete de 200
11541195 20 mL Transparente Bandeja dividida paquete de 200
10411485 24 ml Transparente Bandeja dividida paquete de 200
10584805 16 ml Transparente Bandeja dividida paquete de 200
10330395 2 ml Transparente Bandeja dividida paquete de 200
10160671 8 ml Transparente Bandeja dividida paquete de 200
10400743 12 ml Transparente Bandeja dividida paquete de 200
11738929 4 ml Ámbar Bandeja dividida paquete de 200
13171803 8 ml Ámbar Bandeja dividida paquete de 200
10218844 25 ml Transparente Bandeja dividida paquete de 200
10567581 4 ml Transparente Bandeja dividida 200 PCS
10399043 8,0 mL Transparente 2 x paquetes envasados al vacío 200 PCS
12464791 20 mL Ámbar Bandeja dividida paquete de 200
12474791 30 mL Transparente Bandeja dividida paquete de 200
15 options
Código de producto. 10380675
Marca: DWK Life Sciences 224833
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Envasados en bandejas particionadas, sin tapones
Las bandejas con particiones proporcionan una forma sencilla de realizar el inventario de muestras o de almacenar viales vacíos.
  • Esterilizable en autoclave
  • Viales transparente o ámbar
    • Viales transparentes fabricados con vidrio de borosilicato de baja extracción que proporcionan una resistencia química superior
    • Viales ámbar fabricados con vidrio de borosilicato que protege los productos fotosensibles
    Información de órdenes
    Los tapones están disponibles por separado
    Compliance
    Los viales transparentes cumplen los requisitos de tipo 1 de la Farmacopea Estadounidense (USP) y ASTM™ E 438 tipo 1, clase A.Los viales ámbar cumplen los requisitos de transmisión de luz de tipo 1 de la Farmacopea Estadounidense (USP).
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Color Transparente
    Diámetro exterior (imperial) 28 mm
    Material Vidrio de borosilicato
    Volumen (métrico) 40 ml
    Tipo de empaquetado Bandeja dividida
    Estilo de rosca Rosca
    Volumen (imperial) 10 dr
    Tipo de tapón Tapón de rosca
    Para utilizar con (equipo) M-T File™ y gradilla para viales
    Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
    Certificaciones/conformidad USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A
    Altura (métrico) 95 mm
    Tipo de producto Vial de muestra en paquete para laboratorio