Learn More
DWK Life Sciences Viales de vidrio para muestras en paquete para laboratorio sin tapones Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
4 ml
8 ml
8,0 mL
12 ml
16 ml
20 mL
24 ml
25 ml
30 mL
40 ml
40.0 ml
Color:
Transparente
Ámbar
Tipo de empaquetado:
2 x paquetes envasados al vacío
Bandeja dividida
Tamaño de la unidad:
200 PCS
paquete de 200
Descripción
Las bandejas con particiones proporcionan una forma sencilla de realizar el inventario de muestras o de almacenar viales vacíos.
- Esterilizable en autoclave
- Viales transparentes fabricados con vidrio de borosilicato de baja extracción que proporcionan una resistencia química superior
- Viales ámbar fabricados con vidrio de borosilicato que protege los productos fotosensibles
Información de órdenes
Los tapones están disponibles por separado
Compliance
Los viales transparentes cumplen los requisitos de tipo 1 de la Farmacopea Estadounidense (USP) y ASTM™ E 438 tipo 1, clase A.Los viales ámbar cumplen los requisitos de transmisión de luz de tipo 1 de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 28 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 25 ml |
| Tipo de empaquetado | Bandeja dividida |
| Estilo de rosca | Rosca |
| Volumen (imperial) | 6,76 dr. |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Altura (métrico) | 70 mm |
| Mostrar más |