Learn More
DWK Life Sciences Viales de vidrio para muestras en paquete para laboratorio con tapones incluidos
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
Los tapones acoplados ayudan a mantener la limpieza
El archivo de laboratorio con bandejas particionadas proporciona una forma sencilla de almacenar viales vacíos o de hacer inventario de muestras.
- Ofrecen una gran variedad de usos que abarcan desde el almacenamiento de muestras hasta la liofilización
- Fabricados con tubos de vidrio para un grosor uniforme de pared lateral y parte inferior
- Los viales y tapones son esterilizables en autoclave
- Los viales ámbar se han fabricado con vidrio de borosilicato para proteger los productos sensibles a la luz
- Tapones fenólicos negros con parte superior sólida
- Tapón de rosca fenólico de color negro con revestimiento de caucho 14B para muestras acuosas
- Tapón de rosca fenólico negro con revestimiento de caucho 14B/PTFE para muestras orgánicas
Información de órdenes
Los tapones de repuesto se pueden adquirir por separado.
Compliance
Los viales ámbar cumplen los requisitos de transmisión de luz de tipo 1 de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Especificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | PTFE/Caucho 14B |
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior (imperial) | 28 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 20 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Perfil bajo para una mayor estabilidad y menor volumen muerto por encima de la muestra, lo que lo hace ideal para el almacenamiento de compuestos |
| Estilo de rosca | Rosca |
| Volumen (imperial) | 5 dr |
| Línea de productos | Wheaton |
| Volumen total (métrico) | 20 mL |
| Mostrar más |