Learn More
DWK Life Sciences Recipientes de cultivo con forma cilíndrica de vidrio Wheaton™
Código de producto. 12408952 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1380 ml
1760 ml
2000 mL
Material del cierre:
Fenólico
Polipropileno
Color del tapón:
Blanco
Negro
Tamaño de la unidad:
4 PCS
paquete de 4
Código de producto. Capacidad (métrico) Material del cierre Color del tapón unitSize
12408952 1380 ml Polipropileno Blanco paquete de 4
11722963 1380 ml Fenólico Negro 4 PCS
12428952 1760 ml Fenólico Negro paquete de 4
11772963 1760 ml Fenólico Negro paquete de 4
12418952 2000 mL Polipropileno Blanco paquete de 4
5 options
Código de producto. 12408952
Marca: DWK Life Sciences 348272
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Calidad y rendimiento uniformes para obtener una mayor producción de las células
Fabricados con vidrio de borosilicato, especialmente seleccionado para ofrecer claridad óptica, suavidad de superficie interior y ausencia de defectos, además de ceñirse a las tolerancias de fabricación.—
  • El cuello cónico (DI nominal de 29 mm) resulta fácil de limpiar.
  • Se suministra con tapones de rosca fenólicos de color negro 38-415 con faldón profundo con revestimientos de caucho de butadieno-estireno
  • Tanto los frascos como los tapones son esterilizables en autoclave
  • No estériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 46.66 oz, 1380 ml
Capacidad (métrico) 1380 ml
Capacidad (imperial) 46.66 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 4,3 in
Material Vidrio de borosilicato
Color del tapón Blanco
Altura (métrico) 240 mm
Altura (imperial) 9,44 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38-415 mm
Diámetro (métrico) 110 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca