Learn More
DWK Life Sciences Viales EPA de vidrio Wheaton™
Código de producto. p-204433 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Certificaciones/conformidad:
USP Tipo I
USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 72
Código de producto. Certificaciones/conformidad Color unitSize
10701824 USP Tipo I Ámbar paquete de 72
10144222 USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I Transparente paquete de 72
2 options
Código de producto. 10701824
Marca: DWK Life Sciences 225315
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Tapones de rosca con parte superior abierta con septo de TFE de 10 mm y silicona de 90 mm
Elija viales de vidrio de borosilicato transparente o ámbar
  • Capacidad de 40 ml
  • Rosca GPI, 24-400
Ideales para su uso en el muestreos de agua de acuerdo con la legislación estadounidense EPA 40 CFR 136 Guidelines for Establishing Test Procedures for the Analysis of Pollutants (Directrices para el establecimiento de procedimientos analíticos para el análisis de contaminantes).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) PTFE/silicona
Diámetro exterior (imperial) 1,1 in, 28 mm
Color Ámbar
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 40 ml
Para utilizar con (aplicación) Para su en uso en muestreos de agua
Altura (imperial) 3,77 in
Incluye Tapones de rosca con parte superior abierta con septo de TFE de 10 mm y silicona de 90 mm
Estilo de rosca Rosca
Volumen (imperial) 1,35 oz
Certificaciones/conformidad USP Tipo I
Altura (métrico) 96 mm