Learn More
DWK Life Sciences Viales de vidrio para dilución Wheaton™
Código de producto. 12386962 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 144
Código de producto. Color unitSize
12386962 Transparente paquete de 144
1 options
Código de producto. 12386962
Marca: DWK Life Sciences 225002
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El vial de vidrio para dilución en un Lab File™ está diseñado para estudios de investigación y procedimientos generales de laboratorio.
  • Capacidad: 4mL
  • Diámetro x altura: 15 x 48mm
  • Tapón de rosca 13-425 con revestimiento de caucho 14B blanco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) Caucho 14B
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 15 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 4 mL
Estilo de rosca Rosca
Volumen (imperial) 1,08 dr.
Material del cierre Fenólico
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A
Altura (métrico) 46 mm