Descripción
- Vidrio de borosilicato Wheaton 33 de bajos extraíbles
- Tapón de rosca fenólico de color negro con faldón largo y revestimiento de caucho 14B
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | Caucho 14B |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 19 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 12 ml |
| Estilo de rosca | Rosca |
| Volumen (imperial) | 3,2 dr. |
| Material del cierre | Fenólico |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Mostrar más |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?