Descripción
- Vidrio de borosilicato Wheaton 33 de bajos extraíbles
- Tapón de rosca fenólico de color negro con faldón largo y revestimiento de caucho 14B
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | Caucho 14B |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 15 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 4 ml |
| Estilo de rosca | Rosca |
| Volumen (imperial) | 1,08 dr. |
| Material del cierre | Fenólico |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Mostrar más |