Learn More
DWK Life Sciences Base de vidrio para soporte de acero inoxidable Wheaton™
Código de producto. 11708859 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
:
Base de vidrio
Código de producto. 11708859
Marca: DWK Life Sciences 419333
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para el conjunto de filtración en vacío de 25 mm
  • Diseñados para manipular pequeños volúmenes de líquido para el análisis de partículas o la contaminación microbiológica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Conjunto de filtración en vacío de 25mm
Material Vidrio
Tipo Base de soporte