Learn More
DWK Life Sciences Viales de centelleo de vidrio de 20 ml: tapones de polipropileno
Código de producto. p-4909421 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Material (revestimiento):
Lámina de metal
Polietileno expandido
Tamaño del tapón:
12,3 mm
12,3mm
13,1 mm
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 100
paquete de 500
Código de producto. 10560503
Marca: DWK Life Sciences 986540
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Mantenga la integridad del sellado con una gran variedad de revestimientos para tapón. Viales de centelleo de 20 ml de vidrio Wheaton Science Products™: con tapones de polipropileno son químicamente inertes, adecuados para disolventes fuertes y productos químicos de alta pureza.
Mantenga la integridad del sellado con una gran variedad de revestimientos para tapón.Viales de centelleo de 20 ml de vidrio Wheaton Science Products™:con tapones de polipropileno son químicamente inertes, adecuados para disolventes fuertes y productos químicos de alta pureza.
  • Químicamente inertes, adecuado para disolventes fuertes y productos químicos de alta pureza.
  • Amplia variedad disponible de revestimientos para tapón para mantener la integridad del sello
  • Los recuentos de fondo son uniformes y bajos; la transmisión ultravioleta es alta
  • Con tapones de rosca incluidos con los viales
Información de órdenes
de D.E.x Al:28 x 61 mm con tapón acoplado; los viales se envasan en celdas individuales en cinco bandejas de 100 por caja
Compliance
Cumple con las normas ASTM™ E438 tipo I y clase A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Blanco
Material (revestimiento) Polietileno expandido
Diámetro exterior (imperial) 1,1 in, 28 mm
Color Transparente
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 20 ml
Para utilizar con (aplicación) Buena resistencia química a ácidos, álcalis, disolventes, alcoholes, aceites, cosméticos domésticos y productos acuosos
Altura (imperial) 2,4 in
Tipo de empaquetado Bandejas celulares
Volumen (imperial) 0.67 oz
Línea de productos Wheaton™
Volumen total (métrico) 20 mL
Material del cierre Polietileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Altura (métrico) 61 mm
Certificaciones/conformidad ASTM E438, Tipo I, Clase A
Tipo Vial de centelleo
Tamaño del tapón 12,3 mm
Mostrar más Mostrar menos
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato