Learn More
DWK Life Sciences Viales de centelleo de vidrio de 20 ml: tapones de polipropileno
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
Mantenga la integridad del sellado con una gran variedad de revestimientos para tapón.Viales de centelleo de 20 ml de vidrio Wheaton Science Products™:con tapones de polipropileno son químicamente inertes, adecuados para disolventes fuertes y productos químicos de alta pureza.
- Químicamente inertes, adecuado para disolventes fuertes y productos químicos de alta pureza.
- Amplia variedad disponible de revestimientos para tapón para mantener la integridad del sello
- Los recuentos de fondo son uniformes y bajos; la transmisión ultravioleta es alta
- Con tapones de rosca incluidos con los viales
Información de órdenes
de D.E.x Al:28 x 61 mm con tapón acoplado; los viales se envasan en celdas individuales en cinco bandejas de 100 por caja
Compliance
Cumple con las normas ASTM™ E438 tipo I y clase A.
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Blanco |
| Material (revestimiento) | Polietileno expandido |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,1 in, 28 mm |
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 20 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Buena resistencia química a ácidos, álcalis, disolventes, alcoholes, aceites, cosméticos domésticos y productos acuosos |
| Altura (imperial) | 2,4 in |
| Tipo de empaquetado | Bandejas celulares |
| Volumen (imperial) | 0.67 oz |
| Mostrar más |