Learn More
DWK Life Sciences Puntas de cuentagotas de LDPE y 20 mm de mayor control Wheaton™
Código de producto. 12496081 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Morado
Naranja
Natural
Rojo
Rosa
Verde
Material:
LDPE
Polietileno
N.º por caja:
100 cajas
100/caja
1000/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
Código de producto. Color Material N.º por caja unitSize
12496081 Morado Polietileno 1000/caja paquete de 1000
12436081 Azul Polietileno 1000/caja paquete de 1000
10793504 Azul LDPE 100/caja paquete de 100
12476081 Verde Polietileno 1000/caja paquete de 1000
12448812 Verde LDPE 100/caja paquete de 100
12456071 Natural Polietileno 1000/caja paquete de 1000
12416081 Naranja Polietileno 1000/caja paquete de 1000
12418812 Naranja LDPE 100/caja paquete de 100
12476071 Rosa Polietileno 1000/caja paquete de 1000
12496071 Rojo Polietileno 1000/caja paquete de 1000
12408812 Rojo LDPE 100/caja paquete de 100
12436091 Blanco Polietileno 1000/caja paquete de 1000
11704219 Blanco LDPE 100 cajas paquete de 100
12416091 Amarillo Polietileno 1000/caja paquete de 1000
12468812 Amarillo LDPE 100/caja paquete de 100
15 options
Código de producto. 12496081
Marca: DWK Life Sciences W242437A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Punta de cuentagotas de mayor control de 20 mm de LDPE (polietileno de baja densidad)
  • La punta de gotero ofrece un mayor control y dispensa gota a gota
  • El tamaño medio de gota es 44 μl ±6 μl
  • Caja de 100 unidades
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Morado
Material Polietileno
N.º por caja 1000/caja
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Drop Size 41 μl
Tipo de producto Puntas de cuentagotas
Para utilizar con (equipo) Frasco cuentagotas de plástico