Learn More
DWK Life Sciences Puntas de cuentagotas de LDPE y 20 mm de mayor control Wheaton™
Código de producto. 12436091 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Morado
Naranja
Natural
Rojo
Rosa
Verde
Material:
LDPE
Polietileno
N.º por caja:
100 cajas
100/caja
1000/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
Código de producto. 12436091
Marca: DWK Life Sciences W242440A
Punta de cuentagotas de mayor control de 20 mm de LDPE (polietileno de baja densidad)
  • La punta de gotero ofrece un mayor control y dispensa gota a gota
  • El tamaño medio de gota es 44 μl ±6 μl
  • Caja de 100 unidades
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Material Polietileno
N.º por caja 1000/caja
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Drop Size 41 μl
Tipo de producto Puntas de cuentagotas
Para utilizar con (equipo) Frasco cuentagotas de plástico