Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Vials™
Código de producto. p-203890 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Transparente
Tipo de tapón:
Encapsulado/a presión
Tapón de rosca
Tapón para encapsular
Material:
Vidrio de borosilicato
Vidrio de sílice
Marking Spot:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
Código de producto. 12404841
Marca: DWK Life Sciences W2251510204
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Viales de vidrio para muestreador automático con una abertura de gran tamaño
  • 12 mm de diámetro × 32 mm de altura
  • Tapón para encapsular de 11 mm
  • 1,8 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) PTFE/silicona
Color Azul
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 1,8 mL
Altura (imperial) 1,25 in
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Altura (métrico) 32 mm
Cantidad 100/caja
Tamaño del tapón 9 mm
Marking Spot No