Descripción
- 12 mm de diám. × 32 mm de altura
- Tapón de rosca de 11 mm
- 1,8 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
| Material | Vidrio de sílice |
| Volumen (métrico) | 1,8 ml |
| Altura (imperial) | 1,25 in |
| Tipo de tapón | Encapsulado/a presión |
| Cantidad | 100/Paq. |
| Tamaño del tapón | 11 mm |
| Marking Spot | No |
| Altura (métrico) | 32 mm |