Descripción
Los viales y accesorios de cromatografía Wheaton están diseñados para un funcionamiento sin problemas en la mayoría de los muestreadores automáticos. El innovador diseño del vial E-Z y el inserto de volumen limitado permiten que el inserto se centre con precisión en el interior del vial.
- Tamaño: 1,8 ml, 12 diám. x 32 alto mm
- Fabricados con vidrio de borosilicato tipo I transparente o ámbar
- Para su uso en aplicaciones de GC y HPLC
- Insertos de volumen limitado con paso disponibles por separado
Información de órdenes
Los viales y los tapones se venden por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 1,8 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de GC y HPLC |
| Altura (imperial) | 1,25 in |
| Incluye | Con etiqueta de escritura |
| N.º por caja | 1000 |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Cantidad | 1000/caja |
| Mostrar más |