Learn More
DWK Life Sciences Paquete práctico E-Z Vial™ de Wheaton™: viales ámbar con acabado de crimpado de 11 mm
Product Code. 12474901 Shop All Wheaton Science Products Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Color (sello):
Azul
Natural
Rojo
Verde
Cantidad:
100/Paq.
100/caja
Material (revestimiento):
PTFE/silicona
PTFE/silicona/PTFE
Teflón y goma
missing translation for 'unitSize'
paquete de 100
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12474901
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences W2251720207
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Los viales E-Z de Wheaton tienen una abertura un 40 % más grande que mejora la accesibilidad de las muestras al tiempo que reduce el daño en las agujas del muestreador automático.
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de tipo I ámbar certificado
  • Los viales se envasan 100 por paquete de estante y 10 paquetes por caja
  • La abertura un 40 % más grande mejora la accesibilidad de las muestras al tiempo que reduce el daño de la aguja del muestreador automático
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color (sello) Verde
Material (revestimiento) PTFE/silicona
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 1,8 mL
Altura (imperial) 1,25 in
Material (sello) Aluminio
Tipo de tapón Tapón para encapsular
Altura (métrico) 32 mm
Cantidad 100/Paq.
Tamaño del tapón 11 mm
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.