Learn More
DWK Life Sciences Paquete práctico E-Z Vial™ de Wheaton™: viales ámbar con acabado de crimpado de 11 mm
Código de producto. 12464901 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Color (sello):
Azul
Natural
Rojo
Verde
Cantidad:
100/Paq.
100/caja
Material (revestimiento):
PTFE/silicona
PTFE/silicona/PTFE
Teflón y goma
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 12464901
Marca: DWK Life Sciences W2251720204
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los viales E-Z de Wheaton tienen una abertura un 40 % más grande que mejora la accesibilidad de las muestras al tiempo que reduce el daño en las agujas del muestreador automático.
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de tipo I ámbar certificado
  • Los viales se envasan 100 por paquete de estante y 10 paquetes por caja
  • La abertura un 40 % más grande mejora la accesibilidad de las muestras al tiempo que reduce el daño de la aguja del muestreador automático
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color (sello) Azul
Material (revestimiento) PTFE/silicona
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 1,8 mL
Altura (imperial) 1,25 in
Material (sello) Aluminio
Tipo de tapón Tapón para encapsular
Cantidad 100/Paq.
Tamaño del tapón 11 mm
Altura (métrico) 32 mm