Learn More
DWK Life Sciences Paquete práctico E-Z Vial™ de Wheaton™: viales ámbar con acabado de crimpado de 11 mm
Código de producto. 12404911 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Color (sello):
Azul
Natural
Rojo
Verde
Cantidad:
100/Paq.
100/caja
Material (revestimiento):
PTFE/silicona
PTFE/silicona/PTFE
Teflón y goma
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color (sello) Cantidad Material (revestimiento) unitSize
12404911 Azul 100/Paq. PTFE/silicona/PTFE paquete de 100
12444901 Natural 100/caja PTFE/silicona paquete de 100
12414901 Rojo 100/caja Teflón y goma paquete de 100
12434901 Verde 100/Paq. Teflón y goma paquete de 100
12454901 Rojo 100/Paq. PTFE/silicona paquete de 100
12494901 Rojo 100/Paq. PTFE/silicona/PTFE paquete de 100
12474901 Verde 100/Paq. PTFE/silicona paquete de 100
12464901 Azul 100/Paq. PTFE/silicona paquete de 100
12424901 Azul 100/Paq. Teflón y goma paquete de 100
12404901 Natural 100/Paq. Teflón y goma paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 12404911 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W2251720304
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los viales E-Z de Wheaton tienen una abertura un 40 % más grande que mejora la accesibilidad de las muestras al tiempo que reduce el daño en las agujas del muestreador automático.
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de tipo I ámbar certificado
  • Los viales se envasan 100 por paquete de estante y 10 paquetes por caja
  • La abertura un 40 % más grande mejora la accesibilidad de las muestras al tiempo que reduce el daño de la aguja del muestreador automático
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color (sello) Azul
Material (revestimiento) PTFE/silicona/PTFE
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 1,8 mL
Altura (imperial) 1,25 in
Material (sello) Aluminio
Tipo de tapón Tapón para encapsular
Cantidad 100/Paq.
Tamaño del tapón 11 mm
Altura (métrico) 32 mm