Learn More
DWK Life Sciences Tapones para viales de aluminio Wheaton™ E-Z Seals™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Tapones ideales para cromatografía y otras aplicaciones de instrumentación
- El cierre con la parte superior abierta permite llenar o recuperar contenido con una jeringa
Especificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | PTFE/silicona |
| Color | Natural |
| Material | Aluminio |
| Cantidad | 100/Paq. |
| Tamaño del tapón | 11 mm |
| Tipo de producto | Open Top Cap |