Descripción
Fabricados con precisión con vidrio borosilicatado de bajo desprendimiento.Los viales Wheaton Science Products™ E-Z Ex-Traction™ cumplen los requisitos de ASTM Tipo I, Clase A y USP Tipo I.
- Superficie del fondo plana, grande y suave que proporciona una mayor estabilidad y la colocación opcional de un código de barras 2D
- Diseño de pocillo cónico que garantiza la recuperación máxima de las muestras valiosas
- Fabricados para un funcionamiento a prueba de fallos en los sistemas automatizados de manipulación y almacenamiento de muestras
- Vidrio de borosilicato Tipo I Clase A que evita los cambios en el pH y mantiene la pureza del contenido
- Para la recogida, la manipulación automática, el almacenamiento y la máxima recuperación de muestras
- Cierres disponibles por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 16,7 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 8 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Para almacenamiento de muestras manual o automático |
| Altura (imperial) | 2,36 in |
| Estilo de la base | Cónicos |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Cantidad | 1000/caja |
| Tamaño del tapón | 15-425 |
| Mostrar más |