Learn More
DWK Life Sciences Viales Wheaton™ E-Z Ex-Traction™
Código de producto. 10130063 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
4 ml
8 ml
10 ml
20 ml
Tamaño del tapón:
13-425
15-425
22-400
24-400
Estilo de la base:
Cónicos
Plano
Cantidad:
100/caja
1000/caja
250/caja
500/caja
Tamaño de la unidad:
100 PCS
250 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 250
paquete de 500
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño del tapón Estilo de la base Cantidad unitSize
10130063 2 ml 13-425 Cónicos 1000/caja paquete de 1000
10426453 2 ml 13-425 Plano 250/caja paquete de 250
10373843 4 ml 13-425 Plano 250/caja paquete de 250
10508013 4 ml 13-425 Plano 1000/caja paquete de 1000
10598013 8 ml 15-425 Plano 250/caja 250 PCS
10180203 8 ml 15-425 Cónicos 1000/caja paquete de 1000
10292743 10 ml 22-400 Plano 100/caja 100 PCS
10661844 20 ml 22-400 Cónicos 100/caja paquete de 100
10140303 20 ml 24-400 Cónicos 500/caja paquete de 500
9 options
Código de producto. 10130063
Marca: DWK Life Sciences W224603
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con precisión con vidrio borosilicatado de bajo desprendimiento. Los viales Wheaton Science Products™ E-Z Ex-Traction™ cumplen los requisitos de ASTM Tipo I, Clase A y USP Tipo I.
Fabricados con precisión con vidrio borosilicatado de bajo desprendimiento.Los viales Wheaton Science Products™ E-Z Ex-Traction™ cumplen los requisitos de ASTM Tipo I, Clase A y USP Tipo I.
  • Superficie del fondo plana, grande y suave que proporciona una mayor estabilidad y la colocación opcional de un código de barras 2D
  • Diseño de pocillo cónico que garantiza la recuperación máxima de las muestras valiosas
  • Fabricados para un funcionamiento a prueba de fallos en los sistemas automatizados de manipulación y almacenamiento de muestras
  • Vidrio de borosilicato Tipo I Clase A que evita los cambios en el pH y mantiene la pureza del contenido
  • Para la recogida, la manipulación automática, el almacenamiento y la máxima recuperación de muestras
  • Cierres disponibles por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 15 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 2 ml
Para utilizar con (aplicación) Para almacenamiento de muestras manual o automático
Altura (imperial) 1,25 in
Estilo de la base Cónicos
Tipo de tapón Tapón de rosca
Cantidad 1000/caja
Tamaño del tapón 13-425
Certificaciones/conformidad ASTM Tipo I, Clase A, USP Tipo I
Altura (métrico) 32 mm